Learn More
9-alpha-bromo-16-alpha-méthylprednisolone, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 9alpha-Bromo-16alpha-methylprednisolone |
| CAS | 26543-61-3 |
| Formule moléculaire | C22H29BrO5 |
| Quantité | 50 mg |
| Synonyme | 9-Bromo-11β,17,21-trihydroxy-16α-methyl-pregna-1,4-diene-3,20-dione, (11β,16α)-9-Bromo-11,17,21-trihydroxy-16-methyl-pregna-1,4-diene-3,20-dione |
| Formule InChI | InChI=1S/C22H29BrO5/c1-12-8-16-15-5-4-13-9-14(25)6-7-19(13,2)21(15,23)17(26)10-20(16,3)22(12,28)18(27)11-24/h6-7,9,12,15-17,24,26,28H,4-5,8,10-11H2,1-3H3/t12?,15-,16-,17-,19?,20?,21-,22-/m0/s1 |
| SMILES | O[C@H]1C[C@@]([C@](C(CO)=O)(O)[C@H](C)C2)(C)[C@]2([H])[C@]3([H])CCC4=CC(C=C[C@]4(C)[C@]31Br)=O |
| Nom IUPAC | (8S,9R,10S,11S,13S,14S,16R,17R)-9-bromo-11,17-dihidroxi-17-(2-hidroxiacetil)-10,13,16-trimetil-6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17-dodecahidro-3H-ciclopenta[a]fenantren-3-ona |
| Poids moléculaire (g/mol) | 453.37 |
| Poids de la formule | 452.12 |