Learn More
(9β,11β,16α)-9,11-Époxy-21-hydroxy-16-méthyl-pregna-1,4-diène-3,20-dione, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (9beta,11beta,16alpha)-9,11-Epoxy-21-hydroxy-16-methyl-pregna-1,4-diene-3,20-dione |
| CAS | 151265-33-7 |
| Formule moléculaire | C22 H28 O4 |
| Quantité | 10 mg |
| Synonyme | Desoximetasone Impurity E |
| Formule InChI | InChI=1S/C22H28O4/c1-12-8-16-15-5-4-13-9-14(24)6-7-21(13,3)22(15)18(26-22)10-20(16,2)19(12)17(25)11-23/h6-7,9,12,15-16,18-19,23H,4-5,8,10-11H2,1-3H3/t12-,15+,16+,18+,19-,20+,21+,22-/m1/s1 |
| SMILES | C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]35O[C@H]5C[C@]2(C)[C@H]1C(=O)CO |
| Poids moléculaire (g/mol) | 356.46 |
| Poids de la formule | 356.1988 |