Learn More
9H-Carbazole, TRC
Code produit 17974205
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
10 g
Conditionnement:
100mg
10g
1g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17974205 10 g 10g
17970735 100 mg 100mg
17952405 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17974205 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC17606510G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 86-74-8
Formule moléculaire C12 H9 N
Poids moléculaire (g/mol) 167.21
Synonyme Carbazole (8CI), 9-Azafluorene, Chlorophenesin carbamate, Dibenzo[b,d]pyrrole, Dibenzopyrrole, Diphenylenimine, NSC 3498, SKF 20091
Nom IUPAC 9H-carbazole
SMILES c1ccc2c(c1)[nH]c3ccccc23
Spécification
Nom chimique ou matériau Carbazole
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/C12H9N/c1-3-7-11-9(5-1)10-6-2-4-8-12(10)13-11/h1-8,13H
Poids de la formule 167.0735