Learn More
9H-fluorén-9-ylméthyl 4-(3-buténoyl)tétrahydro-1(2h)-pyrazinecarboxylate, ≥97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10356614
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10356614 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10356614 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MO07782DA
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 9H-Fluoren-9-ylmethyl 4-(3-butenoyl)tetrahydro-1(2H)-pyrazinecarboxylate
CAS 876728-43-7
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C23H24N2O3
Numéro MDL MFCD08271967
Quantité 1 g
Synonyme 9h-fluoren-9-yl methyl 4-but-3-enoyl piperazine-1-carboxylate, 9h-fluoren-9-ylmethyl 4-3-butenoyl tetrahydro-1 2h-pyrazinecarboxylate, 9h-fluoren-9-ylmethyl 4-but-3-enoyl piperazine-1-carboxylate, 1-piperazinecarboxylicacid, 4-1-oxo-3-buten-1-yl-, 9h-fluoren-9-ylmethyl ester, 9h-fluoren-9-ylmethyl-4-3-butenoyl tetrahydro-1 2h-pyrazinecarboxylate
Clé InChI WRSRYPVHNSMIQR-UHFFFAOYSA-N
SMILES C=CCC(=O)N1CCN(CC1)C(=O)OCC2C3=CC=CC=C3C4=CC=CC=C24
Nom IUPAC 9H-fluorène-9-ylméthyl4-mais-3-énoylpipérazine-1-carboxylate
Poids moléculaire (g/mol) 376.456
CID PubChem 18525938
Poids de la formule 376.45
Pourcentage de pureté 97%