Learn More
9H-Fluorene-4-carboxylic acid, 96%, Thermo Scientific™
Code produit 10163191 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
:
1g; Glass bottle
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
10163191 1g; Glass bottle
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10163191 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 334020010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 9H-Fluorene-4-carboxylic acid
CAS 6954-55-8
% min. CAS 95.0
% max. CAS 100.0
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 96%
Conditionnement Glass bottle
Formule moléculaire C14H10O2
Numéro MDL MFCD00001112
Quantité 1g
Beilstein 09, 690
Synonyme fluorene-4-carboxylic acid, 4-fluorenecarboxylic acid, maybridge1_002107, 9h-fluorene-4-carboxylicacid, fluorene-4-carboxylic acid, technical grade
Clé InChI WJNBLUOXTBTGMB-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1C2=CC=CC=C2C3=C(C=CC=C31)C(=O)O
Nom IUPAC 9H-fluorene-4-carboxylic acid
Poids moléculaire (g/mol) 210.232
CID PubChem 81402
Poids de la formule 210.23
Pourcentage de pureté ≥95%