Learn More
Acide (9H-purin-6-ylamino)acétique (peut contenir jusqu'à 20 % de matières inorganiques), TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (9H-Purin-6-ylamino)acetic Acid |
| CAS | 10082-93-6 |
| Formule moléculaire | C7 H7 N5 O2 |
| Quantité | 50 mg |
| Synonyme | N-9H-Purin-6-ylglycine, 2-(7H-Purin-6-ylazaniumyl)acetate, 2-[(1H-Purin-6-yl)amino]acetic Acid, 2-[(7H-Purin-6-yl)amino]acetic Acid, 2-[(9H-Purin-6-yl)amino]acetic Acid, NSC 37011 |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H7N5O2/c13-4(14)1-8-6-5-7(10-2-9-5)12-3-11-6/h2-3H,1H2,(H,13,14)(H2,8,9,10,11,12) |
| SMILES | OC(=O)CNc1ncnc2nc[nH]c12 |
| Nom IUPAC | Acide 2-(7H-purin-6-ylamino)acétique |
| Poids moléculaire (g/mol) | 193.163 |
| Poids de la formule | 193.06 |