Learn More
9H-xanthene-9-acide ylacétique, TRC
Code produit 30450215
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
500 mg
Conditionnement:
100mg
500mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30450215 100 mg 100mg
30451333 50 mg 50mg
30451726 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30450215 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCX499965100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 13-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1217-58-9
Formule moléculaire C15H12O3
Poids moléculaire (g/mol) 240.25
Nom IUPAC Acide 2-(9H-xanthen-9-yl)acétique
SMILES OC(=O)CC1c2ccccc2Oc3ccccc13
Spécification
Nom chimique ou matériau 9H-xanthen-9-ylacetic acid
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C15H12O3/c16-15(17)9-12-10-5-1-3-7-13(10)18-14-8-4-2-6-11(12)14/h1-8,12H,9H2,(H,16,17)
Poids de la formule 240.0786