Learn More
Thermo Scientific™ Bouchons à vis pour flacons d’échantillonnage automatique 9 mm
Code produit 15236573
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Bleu, Blanc, Rouge
Bleu, Rouge, Blanc
Bleu, Transparent
Bleu, naturel, transparent, Natural, Clear
Blue, Bleu
Gris, Rouge, Blanc
Gris, rouge, blanc, Red, White
Noir, Rouge, Blanc
Noir, rouge, blanc, Red, White
Rose
Rose, Rouge, Blanc
Rose, transparent, Clear
Transparent
Septum:
Disque plein en PTFE avec bague d’étanchéité en silicone
Disque plein en aluminium avec bague d’étanchéité en silicone
Encollé PTFE rouge / silicone blanc, pré-fendu
Encollé en PTFE/silicone, pré-fendu
PTFE naturel / silicone transparent collé
PTFE rouge / Silicone blanc encollé
PTFE rouge / silicone blanc / PTFE rouge
Polypropylène
Sans septum
Silicone blanc / PTFE rouge
Silicone blanc / PTFE rouge, pré-fendu en Y
Matériau:
Aluminium, Silicone, Polypropylène
PP
PTFE, Silicone, Polypropylène
PTFE, Silicone, Polypropylène
PTFE, silicone, polypropylène, Silicone, Polypropylene
Polypropylène
Polypropylène
Sans septum
Type de produit:
Bouchon avec opercule, orifice de 6 mm
Bouchon à vis
Vis
Vis avec opercule
À vis
Conditionnement:
100 pièces
500 pièces
19 product options available for selection
Product selection table with 19 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Septum Matériau Type de produit unitSize
15236573 Bleu Disque plein en aluminium avec bague d’étanchéité en silicone Aluminium, Silicone, Polypropylène Vis avec opercule 100 pièces
13131763 Rose, transparent, Clear PTFE naturel / silicone transparent collé PTFE, silicone, polypropylène, Silicone, Polypropylene Bouchon à vis 100 pièces
13141763 Rose, transparent, Clear Encollé en PTFE/silicone, pré-fendu PTFE, silicone, polypropylène, Silicone, Polypropylene Bouchon à vis 100 pièces
13206399 Bleu, Rouge, Blanc PTFE rouge / silicone blanc / PTFE rouge PTFE, Silicone, Polypropylène Vis avec opercule 100 pièces
13246409 Transparent Polypropylène Polypropylène Vis 100 pièces
13256409 Bleu Polypropylène Polypropylène Vis 100 pièces
11961523 Noir, rouge, blanc, Red, White PTFE rouge / Silicone blanc encollé PTFE, silicone, polypropylène, Silicone, Polypropylene Vis avec opercule 100 pièces
12498716 Bleu, naturel, transparent, Natural, Clear PTFE naturel / silicone transparent collé PTFE, silicone, polypropylène, Silicone, Polypropylene Vis avec opercule 100 pièces
11901533 Gris, rouge, blanc, Red, White Encollé PTFE rouge / silicone blanc, pré-fendu PTFE, silicone, polypropylène, Silicone, Polypropylene Vis avec opercule -
15256543 Blue, Bleu Sans septum Polypropylène Vis avec opercule 100 pièces
15296543 Rose Sans septum PP Vis avec opercule 100 pièces
15206563 Rose, Rouge, Blanc PTFE rouge / silicone blanc / PTFE rouge PTFE, Silicone, Polypropylène Vis avec opercule 100 pièces
15246573 Bleu Disque plein en PTFE avec bague d’étanchéité en silicone PTFE, Silicone, Polypropylène Vis avec opercule 100 pièces
13206419 Bleu, Blanc, Rouge Silicone blanc / PTFE rouge PTFE, Silicone, Polypropylène Vis avec opercule 500 pièces
13226419 Bleu, Blanc, Rouge Silicone blanc / PTFE rouge, pré-fendu en Y PTFE, Silicone, Polypropylène Vis avec opercule 500 pièces
13246429 Bleu Sans septum Sans septum À vis 500 pièces
15318026 Bleu, Transparent PTFE naturel / silicone transparent collé PTFE, Silicone, Polypropylène Bouchon avec opercule, orifice de 6 mm 100 pièces
15368026 Noir, Rouge, Blanc PTFE rouge / Silicone blanc encollé PTFE, Silicone, Polypropylène Bouchon avec opercule, orifice de 6 mm 100 pièces
15338036 Gris, Rouge, Blanc Encollé PTFE rouge / silicone blanc, pré-fendu PTFE, Silicone, Polypropylène Bouchon avec opercule, orifice de 6 mm 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 19 options available.
19 options
Code produit 15236573 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur C500056AL
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Permettent d’éviter la brisure des septa et le serrage insuffisant ou excessif des vis. Ces bouchons à vis 9 mm avec AVCS intégré offrent une étanchéité optimale et uniforme à chaque fois.
Permettent d’éviter la brisure des septa et le serrage insuffisant ou excessif des vis. La technologie de système de fermeture de flacon avancé (AVCS) est intégrée aux septa et bouchons à vis de flacons d’échantillonnage automatique 9 mm Thermo Scientific™, qui offrent une étanchéité optimale et uniforme à chaque fois. D’un seul tour, ils offrent une insertion et un retrait faciles, et sont une alternative économique aux bouchons avec septa greffés. Choisissez parmi les marques Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ et Thermo Scientific™ Chromacol™.
Les nouveaux bouchons National Target DP de 9 mm sont conçus pour aider les chromatographes à réaliser des analyses d’échantillons plus fiables et plus efficaces. Conçus pour s’adapter à presque tous les échantillonneurs automatiques de chromatographie adaptés aux plateaux de flacons de 12 × 32 cm, les bouchons de la série C5000 éliminent efficacement l’enfoncement des septa et améliorent de façon significative la productivité et la flexibilité au sein du laboratoire. La technologie de système de fermeture de flacon avancé (AVCS) est au cœur des bouchons National Target DP série C5000 de 9 mm. En termes simples, la technologie AVCS permet à votre bouchon de réaliser des performances jamais atteintes auparavant. Les bouchons de la série C5000 sont entièrement compatibles avec tous les flacons Target DP série C4000 de 9 mm.
Caractéristiques des bouchons de flacons Target DP de 9 mm :
  • L’enfoncement des septa est presque éliminé en raison d’une géométrie intérieure améliorée
  • Meilleure capacité d’étanchéité
  • La technologie AVCS offre la possibilité de choisir le meilleur septum pour votre instrument et vos applications
  • Alternative rentable aux solutions actuelles pour résoudre les problèmes d’enfoncement (septa greffés)
  • Ergonomie optimisée, texture fine et espacement régulier des stries pour une meilleure manipulation même avec des gants mal ajustés
  • Les bords rugueux ont été éliminés, ce qui rend l’utilisation plus facile et plus agréable tout en améliorant le fonctionnement de l’échantillonneur automatique
Pour plus d’informations, visitez le site
www.fishersci.com et recherchez les mots-clés
Bouchons de flacons National Target DP.
Bouchon à ouverture large 9 mm National Target DP 9 mm série C5000
  • Un flacon à ouverture large nécessite un bouchon à ouverture large. Grâce à la technologie AVCS, les bouchons à ouverture large de la série C5000 augmentent la zone d’injection disponible de plus de 7 %, ce qui permet une plus grande surface de pénétration de l’aiguille d’injection.
Bouchon à membrane intégrale 9 mm National Target DP série C5000
  • Outre la technologie AVCS, les bouchons de la série C5000 offrent un environnement de manipulation d’échantillons sans halogène et sans caoutchouc pour les applications HPLC ou les applications pour lesquelles les silicones et les septa en caoutchouc ne conviennent pas.
Bouchon solide 9 mm National Target DP série C5000
  • La technologie AVCS fournit une protection maximale des échantillons pendant leur stockage à long terme. Le couvercle de protection empêche la perforation accidentelle du septum et la perte des échantillons qui en résulte. Peut être stocké jusqu’à -80°F.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Bouchon à vis avec opercule de 9 mm, orifice de 6 mm
Diamètre (métrique) de l’ouverture 6 mm
Couleur Bleu
Matériau Aluminium, Silicone, Polypropylène
Septum Disque plein en aluminium avec bague d’étanchéité en silicone
Gamme de produits Surestop
Quantité 100
Épaisseur (métrique) 0,06 mm
Taille du bouchon 9 mm
À utiliser avec (équipement) Flacons à vis de 9 mm
Type de produit Vis avec opercule