Learn More
(9R)-9-(2-Pyridinyl)-6-oxaspiro[4.5]decane-9-acetonitrile, TRC
Code produit 30414145
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30414145 250 mg
30419009 100 mg
30425636 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30414145 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP996960250MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1401031-38-6
Formule moléculaire C16H20N2O
Poids moléculaire (g/mol) 256.34
Nom IUPAC 2-[(9R)-9-pyridin-2-yl-6-oxaspiro[4.5]decan-9-yl]acetonitrile
SMILES N#CC[C@]1(CCOC2(CCCC2)C1)c3ccccn3
Spécification
Nom chimique ou matériau (9R)-9-(2-Pyridinyl)-6-oxaspiro[4.5]decane-9-acetonitrile
Quantité 250 mg
Formule InChI InChI=1S/C16H20N2O/c17-10-8-15(14-5-1-4-11-18-14)9-12-19-16(13-15)6-2-3-7-16/h1,4-5,11H,2-3,6-9,12-13H2/t15-/m1/s1
Poids de la formule 256.1576