Learn More
(9S,12R,13S) - Acide pilellique, TRC
Code produit 30416504
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30416504 5 mg
30410118 10 mg
30411277 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30416504 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP1027355MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 102735-58-0
Formule moléculaire C18H34O5
Poids moléculaire (g/mol) 330.47
Synonyme (9S,10E,12R,13S)-9,12,13-Trihydroxy-10-octadecenoic Acid, [9S-(9R*,10E,12S*,13R*)]-9,12,13-Trihydroxy-10-Octadecenoic Acid
Nom IUPAC (E,9S,12R,13S)-9,12,13-trihydroxyoctadèc-10-acide énoïque
SMILES CCCCC[C@H](O)[C@H](O)\C=C\[C@@H](O)CCCCCCCC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau (9S,12R,13S)-Pinellic Acid
Quantité 5 mg
Formule InChI InChI=1S/C18H34O5/c1-2-3-7-11-16(20)17(21)14-13-15(19)10-8-5-4-6-9-12-18(22)23/h13-17,19-21H,2-12H2,1H3,(H,22,23)/b14-13+/t15-,16-,17+/m0/s1
Poids de la formule 330.2406