Learn More
(9Z,12Z)-9,12-Octadécadién-1-ol, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Linoleyl Alcohol |
| CAS | 506-43-4 |
| Formule moléculaire | C18 H34 O |
| Quantité | 500 mg |
| Synonyme | Linoleyl Alcohol, (9Z,12Z)-octadeca-9,12-dien-1-ol |
| Formule InChI | InChI=1S/C18H34O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19/h6-7,9-10,19H,2-5,8,11-18H2,1H3/b7-6-,10-9- |
| SMILES | CCCCC\C=C/C\C=C/CCCCCCCCO |
| Nom IUPAC | (9Z,12Z)-octadéca-9,12-diène-1-ol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 266.46 |
| Poids de la formule | 266.261 |