Learn More
(9Z)-9-Octadècen-1-ol, 85 %, TRC
Code produit 17944845
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
100 g
Conditionnement:
100g
10g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17944845 50 g 50g
17983095 100 g 100g
17964755 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17944845 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCO23593550G
 Article restreint
Expédition estimée: 07-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 143-28-2
Formule moléculaire C18 H36 O
Poids moléculaire (g/mol) 268.48
Synonyme Oleyl Alcohol
Nom IUPAC octadec-9-en-1-ol
SMILES CCCCCCCCC=CCCCCCCCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau Oleyl Alcohol
Quantité 50 g
Formule InChI InChI=1S/C18H36O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19/h9-10,19H,2-8,11-18H2,1H3
Poids de la formule 268.2766