Learn More
(9Z)-9-Octadècen-1-ol, 85 %, TRC
Code produit 17983095
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
100 g
Conditionnement:
100g
10g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17983095 100 g 100g
17944845 50 g 50g
17964755 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17983095 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCO235935100G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-10-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 143-28-2
Formule moléculaire C18 H36 O
Poids moléculaire (g/mol) 268.48
Synonyme Oleyl Alcohol
Nom IUPAC octadec-9-en-1-ol
SMILES CCCCCCCCC=CCCCCCCCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau Oleyl Alcohol
Quantité 100 g
Formule InChI InChI=1S/C18H36O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19/h9-10,19H,2-8,11-18H2,1H3
Poids de la formule 268.2766