Learn More
Potassium dichromate, 0.1N Standardized Solution, Thermo Scientific™
Marque:  Thermo Scientific Alfa Aesar 035618.AP
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XIV du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit. 11405040
  • 24.40€ / 500mL
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Potassium dichromate
23 hPa (17mm Hg) at 20°C
MFCD00011367
[O-][Cr](=O)(=O)O[Cr](=O)(=O)[O-].[K+].[K+]
294.182
CHEBI:53444
7778-50-9
Cr2K2O7
KMUONIBRACKNSN-UHFFFAOYSA-N
dipotassium;oxido-(oxido(dioxo)chromio)oxy-dioxochromium
24502
294.18
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS Documents