Learn More
KNF Neuberger™ Pompe de dosage des liquides avec contrôle à distance SIMDOS™ 10
Utilisez cette pompe pour de nombreuses applications de paillasse de laboratoire. Les pompes doseuses pour liquide avec contrôle à distance KNF™ SIMDOS™ 10 permettent un transfert précis et en toute sécurité des liquides, aussi agressifs soient-ils.
Marque: KNF Neuberger™ 167527/160160
Description
Les modèles sont disponibles avec plusieurs matériaux de têtes de pompe et dans des versions manuelles (S) et à commandes externes (RC).Pompe de dosage à membrane résistante aux produits chimiques
- Étalonnage simple et rapide
- Fonction de dosage (1 ml à 1 000 ml)
- Débit réglable (1 ml à 100 ml/min)
- Fonctionnement à sec
- Auto-amorçage
- Résistance exceptionnelle aux produits chimiques (versions FT)
Spécification
| SIMDOS™ 10 | |
| 50/60 Hz | |
| 140 mm | |
| 80°C | |
| 100 à 240 V | |
| 6 bar |
| IP65 | |
| PVDF | |
| 87 mm | |
| 5°C | |
| 1 à 100 ml/min |