Learn More
KNF™ Pompe doseuse à membrane liquide Simdos 10
Utilisez cette pompe pour de nombreuses applications de paillasse de laboratoire. Les pompes doseuses pour liquide KNF™ permettent un transfert précis et en toute sécurité des liquides, aussi agressifs soient-ils.
Marque:  KNF™ 167528/160160
Code produit. 12928074
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement »
Description
Description
Les modèles sont disponibles avec plusieurs matériaux de têtes de pompe et dans des versions manuelles (S) et à commande externe (RC).
  • Pompe doseuse à membrane résistante aux produits chimiques
  • Étalonnage simple et rapide
  • Fonction de dosage (1 ml à 100 ml)
  • Débit réglable (1 ml à 100 ml/min)
  • Fonctionnement à sec
  • Auto-amorçage
  • Résistance exceptionnelle aux produits chimiques (versions FT) Pour un dosage simple des produits chimiques et d’autres fluides dans diverses applications.
Spécification
Spécification
IP65
PTFE (Pump Head), PTFE Coated (Diaphragm), FFKM Kalrez (Valves)
150 mm
80°C
24 W
6 bar
Analog Control
144 mm
93 mm
5°C
1 to 100 mL/min.
0.9 kg