Learn More
Nigericin sodium salt, 98+%, Thermo Scientific™
A potassium ionophore
Marque:  Thermo Scientific Alfa Aesar J61349.MA
Quantité 10mg
Code produit. 15403959
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    209.00€
    188.65€ / 10mg
    Économisez 20.35€
    9% de réduction
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
Nigericin sodium salt is a polyether ionophore which catalyzes the electroneutral exchange of alkali metal (K+) for H+ (antiport). It disrupts membrane potential and stimulates ATPase activity in mitochondria. It transports monovalent cations across membranes with the following specificity: K+ >Rb+ >Cs+ >>Na. It kills bacteria by facilitating the diffusion of ions across membranes. It is widely used in studies of the consequences of changes in membrane potential in variable systems.
Solubility
Soluble in chloroform, methanol or ethanol
Notes
Stable under recommended storage conditions. Incompatible with oxidizing agents, acids, bases and heat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Nigericin sodium salt
C40H68O11
10mg
3892398
nigericin
DANUORFCFTYTSZ-FBMOGUJMSA-N
(2R)-2-[(2R,3S,6R)-6-[[(2S,4R,5R,6R,7R,9R)-2-[(2R,5S)-5-[(3S,5R)-5-[(2S,3S,5R,6R)-6-hydroxy-6-(hydroxymethyl)-3,5-dimethyloxan-2-yl]-3-methyloxolan-2-yl]-5-methyloxolan-2-yl]-7-methoxy-2,4,6-trimethyl-1,10-dioxaspiro[4.5]decan-9-yl]methyl]-3-methyloxan-2-
123134611
≥98%
28643-80-3
MFCD00036825
UN3462
14,6541
Soluble in chloroform, methanol or ethanol
CC1CCC(OC1C(C)C(=O)O)CC2CC(C(C3(O2)C(CC(O3)(C)C4CCC(O4)(C)C5C(CC(O5)C6C(CC(C(O6)(CO)O)C)C)C)C)C)OC
724.973
746.94
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • Nigericin sodium salt
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Nigericin sodium salt
FDS Documents