missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Échantillonneurs automatiques pour plaques multi-puits à séparation rapide UltiMate™ WPS-3000RS/TRS

Réduisez le délai de gradient et le volume de colonne supplémentaire pour obtenir des séparations haute efficacité et des durées de cycles chromatographiques courtes.

Brand:  Thermo Scientific™ 5840.0010

Product Code. 15985240

  • sur devis / 1 pièces
 Article restreint

Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.

Demandez un prix pour cet article ici.

View alternative products »

This item is not returnable. View return policy

Description

Description

Réduisez le délai de gradient et le volume de colonne supplémentaire pour obtenir des séparations haute efficacité et des durées de cycles chromatographiques courtes. L’échantillonneur automatique pour microplaques à séparation rapide Thermo Scientific™ Dionex™ UltiMate™ 3000 offre une grande flexibilité du volume d’injection pour les applications U-HPLC et HPLC traditionnelles. Cet échantillonneur automatique U-HPLC exclusif injecte jusqu’à 500 μl à des pressions pouvant atteindre 15,000 psi (103,4 MPa). La conception d’injection à boucle divisée (ou débit) en ligne permet une distribution extrêmement précise et juste de l’échantillon avec une rémanence ultra faible.

Parfaits pour une séparation LC à haute résolution des biomolécules

L’échantillonneur automatique pour plaques multi-puits à séparation rapide UltiMate 3000 Biocompatible (WPS-3000TRS) est vivement recommandé pour les analyses haute résolution des biomolécules ou pour la détection électrochimique. Il offre un délai de gradient minimum et un volume de colonne supplémentaire permettant d’obtenir des séparations haute efficacité et une plus grande flexibilité du volume d’injection pour les applications U-HPLC et HPLC traditionnelles. La prise en charge des plaques multi-puits et les délais d’injection courts contribuent à faire augmenter la cadence.

Performances et caractéristiques
  • Précision du volume d’injection généralement <0,15 % RSD pour les injections de 5 µl <0,15% RSD for 5µL injections
  • Mécanisme d’entraînement de haute précision pour offrir une excellente linéarité d’injection de r2 >0,9999 (5 à 90 µl)
  • Large plage de volume d’injection, de 0,2 à 500µl, à l’aide de trois combinaisons de seringue et boucle, pour une souplesse d’injection maximale
  • Volume de délai de gradient peu élevé de 140 µl (par défaut) ou 50 µl (avec boucle d’échantillonnage de 25 µl)
  • Précision volumétrique supérieure à ±0,5 % pour des injections de 20 µl afin de faciliter le passage des méthodes HPLC vers U-HPLC
  • Thermostatation des échantillons pour protéger les analytes thermosensibles
  • Aiguille d’injection en céramique et vanne d’injection en titane afin d’améliorer la biocompatibilité

Specifications

Specifications

< 15 s
Split boucle
1034 bar (15000 psi)
>0,9999
23 kg
< 0,004 %
0,01 à 500 µl
3 racks ou plaques à puits
Non
100 à 120 V
Échantillonneur automatique pour plaques multi-puits à séparation rapide WPS-3000 RS
UltiMate 3000 série RS
Product Suggestions

Product Suggestions

Videos
SDS
Documents

Documents

Product Certifications
Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.