Description
- Décharge de Ag/AgCl
- Verre A
- Récipients très profonds
- Électrodes haut de gamme éprouvées pour des tâches de mesure exigeantes
- La plus grande polyvalence des électrodes de pH est obtenue grâce à une grande sélection de jonctions, de types et de formes de verre de la membrane, de longueurs et de diamètres de tige, de joints rodés, de connexions de fiche et de capteurs de température intégrés
- Fournie avec un numéro de série individuel et un certificat de qualité
- Système de référence Silamid™
Specifications
Specifications
| Matériau | Tige en verre |
| Plage de pH | 0 à 14 |
| Type | Électrode pH |
| Comprend | Tête |
| Membrane | Sphérique |
| Gamme de température (métrique) | 0°C à 80°C |
| Longueur (métrique) | 120 mm |
| Diamètre (métrique) | 12 mm |