Learn More
Miele Professional™ Filet couvrant A3
Filet couvrant A3 comme couvercle pour les articles de lavage dans les inserts
Marque: Miele Professional™ 3830470
40.31 EUR valable jusqu'au 2024-09-17
Utilisez le code promo "21690" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.86
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Description
- Adapté à l’insert 1/4
- Cadre en métal revêtu de plastique avec filet en plastique
- Taille : 206 x 206 mm
Spécification
Métal revêtu de plastique | |
Plastic | |
206 x 206mm |
Filet de protection, quart | |
A 3 | |
1 de chaque |