Learn More
Acide α-(6-méthoxy-2-naphtyl)-o-toluique (> 85%), TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Alpha-(6-Methoxy-2-naphthyl)-o-toluic Acid |
| CAS | 94305-64-3 |
| Formule moléculaire | C19H16O3 |
| Quantité | 25 mg |
| Synonyme | 2-[(6-Methoxy-2-naphthalenyl)methyl]benzoic Acid |
| Formule InChI | InChI=1S/C19H16O3/c1-22-17-9-8-14-10-13(6-7-15(14)12-17)11-16-4-2-3-5-18(16)19(20)21/h2-10,12H,11H2,1H3,(H,20,21) |
| SMILES | COc1ccc2cc(Cc3ccccc3C(=O)O)ccc2c1 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 292.33 |