Learn More
Tygon Tubes pour aliments et boissons A-60-F
Artikelnummer. 30054307 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Diamètre (impériale) interne:
0,125 po
1/16 in
1/2 in
1/4 in
3/16 in
3/4 in
3/8 in.
5/16 in
5/8 in.
Diamètre (impériale) externe:
1 in
1/2 in
1/4 in
3/16 po
3/4 in
3/8 in
5/16 in
5/8 in.
7/16 in.
7/8 in.
Pakningsstørrelse:
15m
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diamètre (impériale) interne Diamètre (impériale) externe unitSize
30054307 1/4 in 3/8 in 15m
30054225 3/4 in 1 in 15m
30053016 1/16 in 3/16 po 15m
30053860 3/8 in. 1/2 in 15m
30054200 1/4 in 1/2 in 15m
30053894 1/2 in 3/4 in 15m
30052992 5/8 in. 7/8 in. 15m
30053845 3/8 in. 5/8 in. 15m
30052961 5/16 in 7/16 in. 15m
30054026 0,125 po 1/4 in 15m
30053758 3/16 in 5/16 in 15m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30054307 Leverandør Tygon Leverandørnr. 5010602
Expédition estimée: 05-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Résiste à une large plage de températures allant °de -60 °C °à 135 °C (-75 °F à 275 °F)
Idéal pour les applications générales, de laboratoire et à usage unique. Assistance technique gratuite disponible pour vous aider dans le choix de vos tubes. Excellente résistance à la fatigue en —flexion, idéale pour une utilisation dans les pompes péristaltiques. Nettoyage à la vapeur sur place pour éviter les remplacements fréquents de tuyauterie. Chimiquement compatible avec une variété de solutions de nettoyage
Tekniske data
Certifications/Conformité 3 A ; FDA ; NSF-51
Diamètre (impériale) interne 1/4 in
Matériau Tygon A-60-G
Diamètre (impériale) externe 3/8 in
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.