Learn More
Tygon Tube de distribution de produits chimiques A-60-G
Code produit 30053479 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (impériale) interne:
0,125 po
0,438 po
0,5 po
0,625 po
0,75 po
1/16 in
1/4 in
1 po
3/16 in
3/8 in.
5/16 in
5/8 in.
Diamètre (impériale) externe:
0,625 po
0,688 po
0,813 po
1 in
1,25 po
1/2 in
1/4 in
3/16 po
3/8 in
5/16 in
5/8 in.
7/16 in.
7/8 in.
9 à 16 in.
9 à 16 po
Conditionnement:
15m
19 product options available for selection
Product selection table with 19 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (impériale) interne Diamètre (impériale) externe unitSize
30053479 3/8 in. 9 à 16 in. 15m
30054342 5/16 in 7/16 in. 15m
30054000 0,625 po 0,813 po 15m
30053254 5/8 in. 7/8 in. 15m
30053593 0,125 po 1/4 in 15m
30053538 0,5 po 0,688 po 15m
30054173 3/8 in. 1/2 in 15m
30053776 3/8 in. 5/8 in. 15m
30053394 1/16 in 3/16 po 15m
30053266 5/16 in 1/2 in 15m
30053430 1/4 in 3/8 in 15m
30053152 3/16 in 5/16 in 15m
30053567 0,5 po 0,625 po 15m
30054367 1 po 1,25 po 15m
30053761 1/4 in 1/2 in 15m
30054059 0,438 po 9 à 16 po 15m
30053314 0,75 po 1 in 15m
30054091 0,125 po 3/8 in 15m
30053424 1/4 in 7/16 in. 15m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 19 options available.
19 options
Code produit 30053479 Fournisseur Tygon Code fournisseur 5010660
Expédition estimée: 25-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les tubes spécialement conçus offrent une excellente résistance aux fluides inorganiques.
Idéal pour les applications générales, de laboratoire et à usage unique. Assistance technique gratuite disponible pour vous aider dans le choix de vos tubes. Résistance exceptionnelle à la chaleur, aux UV et à l'ozone. À utiliser à des températures allant °de -60 °C à 135 °C (-75 °F à 275 °F). Résistance élevée à la fatigue en —flexion, idéale pour une utilisation dans les pompes péristaltiques. Thermoscellable, aucun —raccord nécessaire pour assembler les tubes
Spécification
Diamètre (impériale) interne 3/8 in.
Matériau Tygon A-60-G
Diamètre (impériale) externe 9 à 16 in.
Longueur totale (métrique) 50 ft.
Couleur Noir