Learn More
Thermo Scientific™ Rotor angulaire A-621
Code produit 12121650 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
6 x 250 mL
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité unitSize
12121650 6 x 250 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12121650 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 11876
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Gérez des applications à grand volume grâce au rotor à angles fixes Thermo Scientific™ A-621 6.
Gérez des applications à grand volume grâce au rotor angulaire Thermo Scientific™ A-621.
Caractéristiques :
  • Rotor angulaire (23°) en aluminium
  • Capacité : 6 × 250 ml
  • Vitesse/FCR max. : 21 000 tr/min/66 993 x g
  • Facteur K : 751
Compatible avec :
Ultracentrifugeuses Thermo Scientific™ Sorvall™ WX
Recommandé dans les domaines suivants :
Culottage de grands volumes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Rotor angulaire A-621
Matériau Aluminium
Type Rotor angulaire fixe
Capacité 6 x 250 mL
FCR max. 66 993 x g
Vitesse max. 21 000 tr/min
Rayon (métrique) 136 mm
Rayon (métrique) Min. 36,7 mm
Facteur K 751
Longueur max. du tube 153 mm
Diamètre max. du tube 61 mm
Poids net 13,6 kg (30,1 lb)
À utiliser avec (équipement) Ultracentrifugeuses Thermo Scientific™ Sorvall™ WX
Angle 23°
Moy. RCF 42 536 x g
FCR min. 18 078 x g