Learn More
Chlorhydrate A-7, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15424479
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15424479 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15424479 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J62011.MB
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
Antagoniste de la calmoduline
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau A-7 hydrochloride
CAS 79127-24-5
Couleur Blanc
Formule moléculaire C20H30Cl2N2O2S
Numéro MDL MFCD00209822
Quantité 25 mg
Synonyme a-7 hydrochloride, n-10-aminodecyl-5-chloro-1-naphthalenesulfonamide hydrochloride, n-10-aminodecyl-5-chloronaphthalene-1-sulfonamide hydrochloride, 1-10-aminodec-1-yl sulphamoyl-5-chloronaphthalene, n-10-aminodecyl-5-chloro-1-naphthalenesulphonamide hydrochloride, n-10-aminodecyl-5-chloronaphthalene-1-sulfonamide-hydrogen chloride 1/1
Informations sur la solubilité Soluble to 50mM in DMSO
Clé InChI XDJCAQBTSCRBHS-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC2=C(C=CC=C2Cl)C(=C1)S(=O)(=O)NCCCCCCCCCCN.Cl
Nom IUPAC N-(10-aminodécyl)-5-chloronaphthalène-1-sulfonamide ; chlorhydrate
Poids moléculaire (g/mol) 433.432
CID PubChem 44119113
Poids de la formule 433.44
Forme physique Solide