Learn More
A-770041, MedChemExpress
Code produit 16454358
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16454358 10 mg
16417077 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16454358 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY11011
MedChemExpress A-770041 is selective and orally active Src-family Lck inhibitor; A-770041 is a 147 nM inhibitor of Lck (1 mM ATP) and is 300-fold selective against Fyn, the other Src family kinase involved in T-cell signaling.
A-770041 is selective and orally active Src-family Lck inhibitor
Spécification
Nom chimique ou matériau A-770041
CAS 869748-10-7
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C34H39N9O3
Quantité 10 mg
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 100 mg/mL (160.84 mM)
SMILES NC1=C2C(N([C@@H]3CC[C@@H](N4CCN(C(C)=O)CC4)CC3)N=C2C5=CC=C(NC(C6=CC7=C(C=CC=C7)N6C)=O)C(OC)=C5)=NC=N1
Poids moléculaire (g/mol) 621.73
Poids de la formule 621.73
Pourcentage de pureté 99.0%
Qualité Research
Forme physique Powder
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation