Learn More
A 83-01, MedChemExpress
Description
A 83-01 is a potent inhibitor of TGF-β type I receptor ALK5 kinase, type I nodal receptor ALK4 and type I nodal receptor ALK7, with IC50s of 12 nM, 45 nM and 7.5 nM against the transcription induced by ALK5, ALK4 and ALK7, respectively.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | A 83-01 |
| CAS | 909910-43-6 |
| Couleur | Off-White |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C25H19N5S |
| Quantité | 10 mg |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 25 mg/mL (59.31 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| SMILES | S=C(N1N=C(C2=NC(C)=CC=C2)C(C3=CC=NC4=CC=CC=C34)=C1)NC5=CC=CC=C5 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 421.52 |
| Poids de la formule | 421.52 |
| Afficher plus |