Learn More
A 83-01, TRC
Code produit 30138123
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30138123 10 mg 10mg
30136129 50 mg 50mg
17977394 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30138123 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA10121010MG
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 909910-43-6
Formule moléculaire C25 H19 N5 S
Poids moléculaire (g/mol) 421.52
Synonyme A 83-01, 3-(6-Methyl-2-pyridinyl)-N-phenyl-4-(4-quinolinyl)-1H-pyrazole-1-carbothioamide
Nom IUPAC 3-(6-méthyl-2-pyridyl)-N-phényl-4-(4-quinolyl)pyrazole-1-carbothioamide
SMILES Cc1cccc(n1)c2nn(cc2c3ccnc4ccccc34)C(=S)Nc5ccccc5
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(6-Methyl-2-pyridinyl)-N-phenyl-4-(4-quinolinyl)-1H-pyrazole-1-carbothioamide
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C25H19N5S/c1-17-8-7-13-23(27-17)24-21(19-14-15-26-22-12-6-5-11-20(19)22)16-30(29-24)25(31)28-18-9-3-2-4-10-18/h2-16H,1H3,(H,28,31)
Poids de la formule 421.1361