Learn More
Un 844606, TRC
Code produit 30178953
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30178953 50 mg 50mg
30179215 100 mg 100mg
30179567 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30178953 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA10123050MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 861119-08-6
Formule moléculaire C20H20N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 320.38
Synonyme A 844606, 2-(7-Methyl-3,7-diazabicyclo[3.3.0]octan-3-yl)xanthen-9-one, 2-(Hexahydro-5-methylpyrrolo[3,4-c]pyrrol-2(1H)-yl)-9H-xanthen-9-one
Nom IUPAC 2-(5-méthylhexahydropyrrolo[3,4-c]pyrrol-2(1H)-yl)-9H-xanthene-9-one
SMILES CN1CC2CN(CC2C1)c3ccc4Oc5ccccc5C(=O)c4c3
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(Hexahydro-5-methylpyrrolo[3,4-c]pyrrol-2(1H)-yl)-9H-xanthen-9-one
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C20H20N2O2/c1-21-9-13-11-22(12-14(13)10-21)15-6-7-19-17(8-15)20(23)16-4-2-3-5-18(16)24-19/h2-8,13-14H,9-12H2,1H3
Poids de la formule 320.15