Learn More
R&D Systems™ A 867744
Description
Positive allosteric modulator of α7 nAChRs (IC50 values are 0.98 and 1.12 μM for human and rat α7 receptor ACh-evoked currents respectively, in X. laevis oocytes). Displays no activity at 5-HT3A, α3β4 or α4β2 nAChRs. Brain penetrant.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | A 867744 |
| Quantité | 50 mg |
| Gamme de produits | Tocris |
| Poids de la formule | 402.89 |
| Pureté | >97% |
| Poids moléculaire | 402.893 |