Learn More
A-867744, MedChemExpress
Code produit 16481237
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16481237 50 mg
16465756 100 mg
16444998 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16481237 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY12149
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
MedChemExpress A-867744 is a highly potent and selective type II positive allosteric modulator (PAM) of the alpha7 nicotinic acetylcholine receptors (nAChR) with an EC50 of 1.0 μM.
A-867744 is a highly potent and selective type II positive allosteric modulator (PAM) of the alpha7 nicotinic acetylcholine receptors (nAChR) with an EC50 of 1.0 μM.
Spécification
Nom chimique ou matériau A-867744
CAS 1000279-69-5
Couleur Off-White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C20H19ClN2O3S
Quantité 50 mg
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 100 mg/mL (248.21 mM)
SMILES O=S(C1=CC=C(C=C1)N2C(C)=C(C=C2C3=CC=C(C=C3)Cl)C(CC)=O)(N)=O
Poids moléculaire (g/mol) 402.89
Poids de la formule 402.89
Pourcentage de pureté 95.06%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation