Learn More
Tocris Bioscience™ A 867744
GREENER_CHOICE
Code produit 30001515
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30001515 10 mg 10mg
30001532 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30001515 Fournisseur Tocris Bioscience™ Code fournisseur 4571/10
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Positive allosteric modulator of α7 nAChR
Positive allosteric modulator of α7 nAChRs (IC50 values are 0.98 and 1.12 μM for human and rat α7 receptor ACh-evoked currents respectively, in X. laevis oocytes). Displays no activity at 5-HT3A, α3β4 or α4β2 nAChRs. Brain penetrant.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1000279-69-5
Formule moléculaire C20H19ClN2O3S
Spécification
Nom chimique ou matériau A 867744
Quantité 10 mg
Poids de la formule 402.89
Pureté >97%
Poids moléculaire 402.893