Learn More
A 922500, MedChemExpress
Code produit 16465717
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Conditionnement:
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
16465717 5 mg 5mg
16449546 50 mg -
16442978 10 mg -
16424296 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16465717 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY10038
MedChemExpress A 922500 (DGAT-1 Inhibitor 4a) is a potent, selective, and orally bioavailable diacylglycerol acyltransferase 1 (DGAT-1) inhibitor with IC50s of 9 and 22 nM against human and mouse DGAT-1, respectively.
A 922500 (DGAT-1 Inhibitor 4a) is a potent, selective, and orally bioavailable diacylglycerol acyltransferase 1 (DGAT-1) inhibitor with IC50s of 9 and 22 nM against human and mouse DGAT-1, respectively.
Spécification
Nom chimique ou matériau A 922500
Forme physique Solid
CAS 959122-11-3
Couleur Off-White
Quantité 5 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C26H24N2O4
À utiliser avec (application) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Synonyme DGAT-1 Inhibitor 4a
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 50 mg/mL (116.69 mM)
SMILES O=C(NC1=CC=C(C2=CC=C(C([C@@H]3CCC[C@H]3C(O)=O)=O)C=C2)C=C1)NC4=CC=CC=C4
Poids moléculaire (g/mol) 428.48
Poids de la formule 428.48
Pourcentage de pureté 95.43%
Qualité Research