Learn More
α-Hydroxy-γ-butyrolactone, TRC
Code produit 30345482
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30345482 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30345482 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB4438181G
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau alpha-Hydroxy-gamma-butyrolactone
CAS 19444-84-9
Formule moléculaire C4H6O3
Quantité 1 g
Synonyme Dihydro-3-hydroxy-2(3H)-furanone, 2,4-Dihydroxybutanoic Acid gamma-Lactone, 2,4-Dihydroxybutyric Acid gamma-Lactone, 2-Hydroxy-4-butanolide, 2-Hydroxy-gamma-butyrolactone, 2-Hydroxybutyrolactone, 2-Oxotetrahydrofuran-3-ol, 3-Hydroxydihydrofuran-2(3H)-one, 3-Hydroxydihydrofuran-2-one, 3-Hydroxyoxolan-2-one
Formule InChI InChI=1S/C4H6O3/c5-3-1-2-7-4(3)6/h3,5H,1-2H2
SMILES OC1CCOC1=O
Nom IUPAC 3-hydroxyoxolan-2-one
Poids moléculaire (g/mol) 102.09
Poids de la formule 102.0317