Learn More
α-Hydroxytriméthoprime (impureté), TRC
Code produit 30397684
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Unit Size:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité unitSize
30397684 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30397684 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCH971985250MG
This item is not returnable. View return policy
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau (RS)-(2,4-Diaminopyrimidin-5-yl)(3,4,5-trimethoxyphenyl)methanol
CAS 29606-06-2
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C14 H18 N4 O4
Quantité 250 mg
Synonyme (RS)-(2,4-Diaminopyrimidin-5-yl)(3,4,5-trimethoxyphenyl)methanol, Trimethoprim Imp. C (EP)
Formule InChI InChI=1S/C14H18N4O4/c1-20-9-4-7(5-10(21-2)12(9)22-3)11(19)8-6-17-14(16)18-13(8)15/h4-6,11,19H,1-3H3,(H4,15,16,17,18)
SMILES COc1cc(cc(OC)c1OC)C(O)c2cnc(N)nc2N
Nom IUPAC (2,4-diaminopyrimidin-5-yl)-(3,4,5-triméthoxyphényl)méthanol
Poids moléculaire (g/mol) 306.32
Poids de la formule 306.1328
Pourcentage de pureté >95