Learn More
α-Ionol (qualité technique), TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | alpha-Ionol (Technical Grade) |
| CAS | 25312-34-9 |
| Formule moléculaire | C13H22O |
| Quantité | 2.5 g |
| Synonyme | (3E)-4-(2,6,6-Trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-ol, (3E)-4-(2,6,6-Trimethyl-2-cyclohexenyl)-3-buten-2-ol, 4-(2,6,6-Trimethyl-2-cyclohexenyl)but-3-en-2-ol, 4-(2,6,6-Trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-ol, (3E)-4-(2,6,6-Trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-ol |
| Formule InChI | InChI=1S/C13H22O/c1-10-6-5-9-13(3,4)12(10)8-7-11(2)14/h6-8,11-12,14H,5,9H2,1-4H3/b8-7+ |
| SMILES | CC(O)\C=C\C1C(=CCCC1(C)C)C |
| Nom IUPAC | (E)-4-(2,6,6-triméthylcyclohex-2-én-1-yl)but-3-én-2-ol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 194.31 |
| Poids de la formule | 194.1671 |