Learn More
a-Isothipendyl Hydrochloride, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Isothipendyl Hydrochloride |
| Quantité | 500 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C16H19N3S.ClH/c1-12(18(2)3)11-19-13-7-4-5-8-14(13)20-15-9-6-10-17-16(15)19;/h4-10,12H,11H2,1-3H3;1H |
| Poids de la formule | 321.1066 |