Learn More
a-Méthyl-1H-Indazole-4-méthanamine, TRC
Code produit 30396356
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 mg
5 mg
25 mg
Conditionnement:
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30396356 5 mg 5mg
30403783 2.5 mg -
30398056 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30396356 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCI5056035MG
 Article restreint
Expédition estimée: 07-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1159511-31-5
Formule moléculaire C9H11N3
Poids moléculaire (g/mol) 161.2
Nom IUPAC 1-(1H-indazol-4-yl)éthanamine
SMILES CC(N)c1cccc2[nH]ncc12
Spécification
Nom chimique ou matériau a-Methyl-1H-Indazole-4-methanamine
Quantité 5 mg
Formule InChI InChI=1S/C9H11N3/c1-6(10)7-3-2-4-9-8(7)5-11-12-9/h2-6H,10H2,1H3,(H,11,12)
Poids de la formule 161.0953