Learn More
a-Méthyl-1H-Indazole-4-méthanamine, TRC
Code produit 30403783
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 mg
5 mg
25 mg
Conditionnement:
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30403783 2.5 mg -
30396356 5 mg 5mg
30398056 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30403783 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCI5056032.5MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1159511-31-5
Formule moléculaire C9H11N3
Poids moléculaire (g/mol) 161.2
Nom IUPAC 1-(1H-indazol-4-yl)éthanamine
SMILES CC(N)c1cccc2[nH]ncc12
Spécification
Nom chimique ou matériau a-Methyl-1H-Indazole-4-methanamine
Quantité 2.5 mg
Formule InChI InChI=1S/C9H11N3/c1-6(10)7-3-2-4-9-8(7)5-11-12-9/h2-6H,10H2,1H3,(H,11,12)
Poids de la formule 161.0953