Learn More
Acide α-méthyl-4-propylphénylacétique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-(4-n-Propylphenyl)propanoic Acid |
| CAS | 3585-47-5 |
| Formule moléculaire | C12 H16 O2 |
| Quantité | 50 mg |
| Synonyme | 2-(4-n-Propylphenyl)propanoic Acid |
| Formule InChI | InChI=1S/C12H16O2/c1-3-4-10-5-7-11(8-6-10)9(2)12(13)14/h5-9H,3-4H2,1-2H3,(H,13,14) |
| SMILES | CCCc1ccc(cc1)C(C)C(=O)O |
| Nom IUPAC | Acide 2-(4-propylphényl)propanoïque |
| Poids moléculaire (g/mol) | 192.25 |
| Poids de la formule | 192.115 |