Learn More
(+)-α-Méthyl-β-alanine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | L-Beta-Aminoisobutyric Acid |
| CAS | 4249-19-8 |
| Formule moléculaire | C4H9NO2 |
| Quantité | 10 mg |
| Synonyme | (2S)-3-Amino-2-methylpropanoic Acid, Propanoic acid','3-amino-2-methyl-','(S)-, β-Alanine','2-methyl-','L- (8CI), (2S)-3-Amino-2-methylpropanoic acid, (+)-3-Amino-2-methylpropionic acid, (+)-α-Methyl-β-alanine, (+)-β-Aminoisobutyric acid, (S)-3-Amino-2-methylpropionic acid, (S)-β-Aminoisobutyric acid, 2(S)-Methyl-β-alanine, L-3-Amino-2-methylpropanoic acid, L-3-Amino-2-methylpropionic acid, L-3-Aminoisobutyric acid, L-β-Aminoisobutyric Acid, (+)-α-Methyl-β-alanine |
| Formule InChI | InChI=1S/C4H9NO2/c1-3(2-5)4(6)7/h3H,2,5H2,1H3,(H,6,7)/t3-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@@H](CN)C(=O)O |
| Nom IUPAC | acide (2S)-3-amino-2-méthylpropanoïque |
| Poids moléculaire (g/mol) | 103.12 |
| Poids de la formule | 103.0633 |