Learn More
α-Méthyl-γ-hydroxy-1,N2-propano-2'-désoxyguanosine (mélange de diastéréoisomères), TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | a-Methyl-gamma-hydroxy-1,N2-propano-2'-deoxyguanosine(Mixture of Diastereomers) |
| CAS | 132014-87-0 |
| Formule moléculaire | C14H19N5O5 |
| Quantité | 10 mg |
| Synonyme | 3-(2-Deoxy-β-D-erythro-pentofuranosyl)-4,6,7,8-tetrahydro-8-hydroxy-6-methylpyrimido[1,2-a]purin-10(3H)-one, α-Me-γ-OH-PdG, Cr-PdG, alpha-Methyl-gamma-hydroxy-1,N2-propano-2’-deoxyguanosine |
| Formule InChI | InChI=1S/C14H19N5O5/c1-6-2-9(22)19-13(23)11-12(17-14(19)16-6)18(5-15-11)10-3-7(21)8(4-20)24-10/h5-10,20-22H,2-4H2,1H3,(H,16,17)/t6?,7-,8+,9?,10+/m0/s1 |
| SMILES | O=C1C2=C(NC3=NC(C)CC(O)N31)N([C@@H]4O[C@@H]([C@H](C4)O)CO)C=N2 |
| Nom IUPAC | 8-hydroxy-3-((2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxyméthyl)tétrahydrofuran-2-yl)-6-méthyl-4,6,7,8-tétrahydropyrimido[1,2-a]purin-10(3H)-one |
| Poids moléculaire (g/mol) | 337.34 |
| Poids de la formule | 337.14 |