Learn More
a-Nicotinamide Mononucléotide (>85 %), TRC
Code produit 30424543
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
10 mg
Conditionnement:
1mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30424543 5 mg -
30413637 1 mg 1mg
30410439 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30424543 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCN7512705MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7298-94-4
Formule moléculaire C11H15N2O8P
Poids moléculaire (g/mol) 334.22
Synonyme alpha-NMN, 3-(Aminocarbonyl)-1-(5-O-phosphono-alpha-D-ribofuranosyl)pyridinium, ((2R,3S,4R,5S)-5-(3-Carbamoylpyridin-1-ium-1-yl)-3,4-dihydroxytetrahydrofuran-2-yl)methyl Hydrogen Phosphate
Nom IUPAC [(2R,3S,4R,5S)-5-(3-carbamoylpyridine-1-ium-1-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl phosphate d’hydrogène méthyl
SMILES NC(=O)c1ccc[n+](c1)[C@H]2O[C@H](COP(=O)(O)[O-])[C@@H](O)[C@H]2O
Specifications
Nom chimique ou matériau alpha-Nicotinamide Mononucleotide
Quantité 5 mg
Formule InChI InChI=1S/C11H15N2O8P/c12-10(16)6-2-1-3-13(4-6)11-9(15)8(14)7(21-11)5-20-22(17,18)19/h1-4,7-9,11,14-15H,5H2,(H3-,12,16,17,18,19)/t7-,8-,9-,11+/m1/s1
Poids de la formule 334.0566