Learn More
α-Phényl-α-éthylacétamide, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (2RS)-2-Phenylbutanamide |
| CAS | 90-26-6 |
| Formule moléculaire | C10 H13 N O |
| Quantité | 10 g |
| Synonyme | (2RS)-2-Phenylbutanamide, Benzeneacetamide','α-ethyl-, Butyramide','2-phenyl- (6CI,7CI,8CI), α-Ethylbenzeneacetamide, (±)-2-Phenylbutyramide, 2-Phenylbutanamide, 2-Phenylbutyramide, Eusterol, Geriapan, Geristerol, Hyposterol, Lipilisol, NSC 1861, Nivonorm, Normosterolo, Phenetamid, Phenetamide, Phenexan, Redusterol, Substerina, TH 4128, α-Ethyl-α-toluamide, α-Ethylphenylacetamide, α-Phenyl-α-ethylacetamide, α-Phenylbutyramide |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H13NO/c1-2-9(10(11)12)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,9H,2H2,1H3,(H2,11,12) |
| SMILES | CCC(C(=O)N)c1ccccc1 |
| Nom IUPAC | 2-phénylbutanamide |
| Poids moléculaire (g/mol) | 163.22 |
| Poids de la formule | 163.0997 |