Learn More
Thermo Scientific™ Milieu A.R.I.A à 5 % de sang de cheval et néomycine
Code produit 15822437
Modifier l'affichage
Click to view available options
Description:
Milieu A.R.I.A à 5 % de sang de cheval et néomycine
Quantité:
10/paquet
Origine de la fabrication:
UK
Conditionnement:
10 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Description Quantité Origine de la fabrication unitSize
15822437 Milieu A.R.I.A à 5 % de sang de cheval et néomycine 10/paquet UK 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15822437 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur PB1244A
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Isolez les bactéries anaérobies exigeantes et non exigeantes à l’aide d’un milieu de croissance anaérobie à usage général.
Isolez les bactéries anaérobies exigeantes et non exigeantes provenant d’échantillons cliniques en 24 à 72 heures à l’aide de la gélose Thermo Scientific™ Anaerobe Recovery and Isolation Agar (A.R.I.A™).
Fabriquée à partir de milieux de culture déshydratés Thermo Scientific™ Oxoid™, A.R.I.A contient 5 % de sang de cheval défibriné et des peptones minutieusement sélectionnées pour favoriser le développement des bactéries anaérobies. La néomycine présente sert d’agent sélectif pour les bactéries anaérobies obligatoires.
Les constituants suivants ont été ajoutés à la formulation pour en améliorer la performance :
  • L’extrait de levure apporte une source de vitamines et l’amidon présent sert à absorber tous les métabolites toxiques
  • La L-cystéine sert d’agent réducteur et s’est avérée être un stimulant de la croissance de certains anaérobies1
  • Le glucose constitue le glucide principal et le pyruvate de sodium est également ajouté comme source d’énergie pour les cocci asaccharolytiques tels que la Veillonella
  • De l’hémine et de la vitamine K sont également incluses comme facteurs de croissance requis par de nombreuses espèces de bacteroides2
  • La néomycine présente sert d’agent sélectif pour les bactéries anaérobies obligatoires
1. DC. Shanson J. Singh, Effet de l’ajout de cystéine au bouillon cœur-cervelle sur l’isolement de Bacteroides fragilis dans les hémocultures expérimentales. Journal of Clinical Pathology 1981; 34:221-3
2. RJ Gibbons, JB Macdonald Hémine et vitamine K comme facteurs nécessaires à la culture de certaines souches de melaninogevicus B. Journal of Bacteriology, 1960, 80:164-70.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Rouge rubis
Contenu et stockage 6°C à 12°C
Description Milieu A.R.I.A à 5 % de sang de cheval et néomycine
Format Plaque simple de 90 mm
Origine de la fabrication UK
Type de produit Gélose
Poids plein 18,5 à 20,5 g
Type d’emballage Sous film transparent - monocouche
Quantité 10/paquet