Learn More
Tork Système de rafraîchissement d'air A1
Code produit 30243853 Tous les produits Tork Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Conditionnement:
6 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
30243853 Blanc 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30243853 Fournisseur Tork Code fournisseur 562000
Expédition estimée: 11-12-2026
Tork Le diffuseur de désodorisant en spray est très fonctionnel et la variété de recharges parfumées permet d'égayer l'atmosphère de n'importe quelle salle de bains.
  • Gérez efficacement les odeurs grâce à un indicateur de recharge pratique qui vous signale quand il est temps de recharger le diffuseur de parfum d'ambiance.
  • Entretenez facilement notre diffuseur de désodorisant grâce à des recharges rapides et une longue durée de vie de la batterie.
  • Grâce à la programmation facile de ce distributeur, assurez-vous que vos sanitaires restent frais 24 heures sur 24.
  • Utilisez-les avec une variété de parfums rafraîchissants pour créer l'ambiance parfaite dans les toilettes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Désinfectant d’air
Couleur Blanc
Dimensions (L x l x H) 6 x 9.7 x 17.4 cm
Matériau Plastique
Modèle Sistema ambientador A1
Conditionnement Carton
Quantité 6/Pk.
Volume (métrique) 1.1 L
Poids (métrique) 291 g
Alternate Part Number 7322540355116