Learn More
Elma™ Nettoyant concentré A10
Description
- Convient aux instruments de laboratoire en verre, porcelaine, céramique, plastique et métaux (vérifiez l’aluminium, le magnésium et les alliages de métaux légers avant l’application)
- Élimine les émulsions, les graisses et les graisses, la poussière, la graisse de verre, les résidus résinifiés, les marqueurs, les étiquettes, les savons à chaux et les dépôts de chaux
Spécification
Spécification
| Type de produit | Nettoyant Lab Clean A10 |
| pH | 11,3 |
| Certifications/Conformité | Annexe VII A, CE 648/2004, UN 1719 |
| Composition | Tensioactifs amphotères 5 à 15 %, tensioactifs non ioniques 5 à 15 %, phosphates < 5 %, polycarboxylates |
| Concentration | Unité à ultrasons 1 à 2 %, lave-vaisselle 0,5 à 1 % |
| Type de conteneur | Flacon |
| Contenu et stockage | 5°C à 30°C |
| À utiliser avec (application) | Pour le nettoyage par immersion et l’aspersion des instruments de laboratoires et les applications en atelier |
| Volume (métrique) | 2,5 L |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- elma lab clean A10 (ELC A10)
- Dangers
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.