Learn More
Elma™ Nettoyant concentré A10
Description
- Convient aux instruments de laboratoire en verre, porcelaine, céramique, plastique et métaux (vérifiez l’aluminium, le magnésium et les alliages de métaux légers avant l’application)
- Élimine les émulsions, les graisses et les graisses, la poussière, la graisse de verre, les résidus résinifiés, les marqueurs, les étiquettes, les savons à chaux et les dépôts de chaux
Spécification
Spécification
| Type de produit | Nettoyant Lab Clean A10 |
| pH | 11,3 |
| Certifications/Conformité | Annexe VII A, CE 648/2004, UN 1719 |
| Composition | Tensioactifs amphotères 5 à 15 %, tensioactifs non ioniques 5 à 15 %, phosphates < 5 %, polycarboxylates |
| Concentration | Unité à ultrasons 1 à 2 %, lave-vaisselle 0,5 à 1 % |
| Type de conteneur | Flacon |
| Contenu et stockage | 5°C à 30°C |
| À utiliser avec (application) | Pour le nettoyage par immersion et l’aspersion des instruments de laboratoires et les applications en atelier |
| Volume (métrique) | 10 L |