Description
Les bains à circulation réfrigérés Thermo Scientific™ A10 fournissent un refroidissement efficace pour les applications ouvertes et fermées, avec une plage de températures allant de -10° à +100°C et un volume maximal de bain de 6 litres.Les bains-marie à circulation puissants équipés d'un réservoir en acier inoxydable peuvent être configurés avec le contrôleur qui correspond le mieux aux plages de circulation et aux plages de températures de votre application.
- La fonctionnalité d’économie d’énergie limite la consommation d’électricité : surveillance étroite de la capacité de refroidissement en fonction des besoins de l’application
- Les petits circulateurs réfrigérés sont optimisés pour utiliser le moins d’espace possible et faire le moins de bruit possible
- Bains solides en acier inoxydable
- Le contrôleur peut être orienté à 90° sur n’importe quel côté du bain, pour une visualisation optimale
- Ensemble de circulation externe inclus pour le raccordement aux tuyaux M16×1, 0,25 NPT mâle, 9,5 mm (0,375 po) D.E.
- Concept de ventilation sur trois côtés : jusqu’à deux côtés peuvent être bloqués avec une réfrigération complète et aucune détérioration de l’appareil
- Orifice de vidange à l’avant
- Poignées intégrées
- Réfrigérant sans CFC
Inclut :
Câbles de communication, pont avec joints et vis de serrage, raccords, pinces, raccord de pompe pour la circulation externe, cordon d’alimentation de 1,8 m (6 pi) et couvercle de bain
Recommandé dans les cas suivants :
- Étalonnage
- Bioréacteurs
- Évaporateurs rotatifs
- Condenseurs
- Tests d’échantillons / de matériaux
- Préparation d’échantillons / de matériaux
Spécification
Spécification
| Capacité (impériale) | 1,58 gal |
| Type de contrôleur | SC150 |
| Capacité (métrique) | 6 L |
| Certifications/Conformité | CE/ROHS/WEEE |
| Communications | RS232, RS485, Ethernet/LAN, E/S analogiques |
| Puissance de refroidissement | 240w |
| Débit | 17 L/min. |
| Type de pompe | Pompe foulante, pompe d’aspiration |
| Gamme de températures | -10°C à +100°C |
| Pression max. | 300 mbar/4,35 psi |
| Mehr anzeigen |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.