missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IKA™ Accessoire A2 de deuxième niveau

Code produit 13450587 Tous les produits IKA Produits
Change view
Click to view available options
Dimensions (L x l):
280 x 256 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) unitSize
13450587 280 x 256 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 13450587 Fournisseur IKA™ Code fournisseur 0004581700
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Spécification

Type de produit Plateforme à récipients pour deuxième niveau
Dimensions (L x l) 280 x 256 mm
Longueur (métrique) 280 mm
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.